重要文件
ENA947386006
Enamine
2-phenyl-N-propylethene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
170-171
Iupac Name
(E)-2-phenyl-N-propylethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-2-9-12-15(13,14)10-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10,12H,2,9H2,1H3/b10-8+
InChI 密鑰
XZBIJUUPQUTJNW-CSKARUKUSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15940
Melting Point
170-171
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15940
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)