重要文件
ENA946840454
Enamine
4-(2-methylpropyl)oxolan-3-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-isobutyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)3-7-4-10-5-8(7)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
NASALXLNFXKXLP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384174
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)