重要文件
ENA946840007
Enamine
2-(3-methylpyrazin-2-yl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
133.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-methyl-2-pyrazinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-6-7(2-3-8)10-5-4-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DREORYDCTFSZDY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)