重要文件
ENA946835447
Enamine
4-(4-fluorobenzoyl)oxane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
208.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13FO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
InChI 密鑰
RZAVXOHTGXATST-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374275
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)