重要文件
ENA946832000
Enamine
2-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
BZLCOPPHWJLLPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)