重要文件
ENA946831760
Enamine
(4-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.57
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2S/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
KCPOAWGNCBKOOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283755
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283755
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)