重要文件
ENA769508630
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-8-3-2-4(7-8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
InChI 密鑰
CKQSVYHNXHVJIH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)