重要文件
ENA769506194
Enamine
4-[(piperazin-1-yl)methyl]phenol dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(1-piperazinylmethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12,14H,5-9H2;2*1H
InChI 密鑰
MJXZQJYHXUYDDC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)