重要文件
ENA638599311
Enamine
2-chloro-N-(1-methanesulfonylpiperidin-4-yl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.74
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(methylsulfonyl)-4-piperidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15ClN2O3S/c1-15(13,14)11-4-2-7(3-5-11)10-8(12)6-9/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
KZPWBYBSJJIWSL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47130
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)