重要文件
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)