重要文件
ENA638597578
Enamine
{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
155.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-6-8-5-9(7-11-8)3-1-2-4-9/h8H,1-7,10H2
InChI 密鑰
VCZZDWBQSDIVTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343077
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343077
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)