重要文件
ENA638587400
Enamine
1-[(piperidin-1-yl)methyl]cyclobutan-1-amine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(piperidin-1-ylmethyl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-10(5-4-6-10)9-12-7-2-1-3-8-12;;/h1-9,11H2;2*1H
InChI 密鑰
IRHBJSYZJLHGAE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332813
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)