重要文件
ENA638586865
Enamine
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
KGFABAKXVUBUED-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317244
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)