重要文件
ENA638586677
Enamine
2-(oxiran-2-yl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
88.11
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-oxiranyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
AVSUMWIDHQEMPD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115867
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)