重要文件
ENA580357684
Enamine
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
155.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)5-4-6-10(3,7-9)8-11/h4-8,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
PZVANPGBOPAOIK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
象形圖
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)