重要文件
ENA580354624
Enamine
3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-formyl-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(6-13)10(12)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
XYANKXSPJQBIDM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323203
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323203
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)