重要文件
ENA580354492
Enamine
5-chloro-2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.63
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-2-(2-propynylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c1-2-5-13-10-4-3-9(11)6-8(10)7-12/h1,3-4,6,13H,5H2
InChI 密鑰
WSXKXXSSMVNRDS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322760
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)