重要文件
ENA580349738
Enamine
2-chlorobicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-triene-7-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chlorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-8-3-1-2-5-6(8)4-7(5)9(11)12/h1-3,7H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HICLKCKBGFUQCW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314071
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314071
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)