重要文件
ENA580349468
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]cyclopropane-1-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
123.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(oxiran-2-ylmethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(1-2-7)3-6-4-9-6/h6H,1-4H2
InChI 密鑰
BUEBRHPDALUUME-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314819
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314819
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)