重要文件
ENA580349440
Enamine
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
224-226
Iupac Name
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO.ClH/c1-13(2)11-7-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11;/h3-8,14H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
WLVDCGIVLSMFEC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
Melting Point
224-226
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)