重要文件
ENA580348889
Enamine
{1,8-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1,8-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-8-1-2-9(12-8)3-5-11-6-4-9/h8,10H,1-7H2
InChI 密鑰
VIPUPSZLONVDBH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312428
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312428
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)