重要文件
ENA580348294
Enamine
1-(5-methoxypyridin-3-yl)piperazine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
266.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(5-methoxypyridin-3-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O.2ClH/c1-14-10-6-9(7-12-8-10)13-4-2-11-3-5-13;;/h6-8,11H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
JRQNIJIQJRSDHA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313609
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313609
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)