重要文件
ENA517162539
Enamine
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.72
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9(10,6-8)7-11;/h11H,3-7,10H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
KGFPXICPYDHSAR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)