重要文件
ENA514507225
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
159.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonan-4-ol
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c9-6-1-3-8-7(6)2-4-10-5-7/h6,8-9H,1-5H2
InChI 密鑰
RONUWACGYCYREO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306049
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)