重要文件
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)