重要文件
ENA514506473
Enamine
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S/c6-11(7,8)3-5-1-9-4-10-2-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
ZQWQUZTZWWDBPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)