重要文件
ENA514236628
Enamine
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-8-ene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-9-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-11-8-2-3-9(4-5-10-8)12-6-7-13-9/h2,10H,3-7H2,1H3
InChI 密鑰
GBUXEAMXLXPNMV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)