重要文件
ENA508626789
Enamine
5-[(azetidin-3-yloxy)methyl]-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-((azetidin-3-yloxy)methyl)-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-2-6(1)9-11-8(14-12-9)5-13-7-3-10-4-7;/h6-7,10H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
YMIWHAAJUAFWOH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298959
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298959
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)