重要文件
ENA508625997
Enamine
1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
340.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]amino}-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C17H19Cl2NO2/c18-14-7-6-13(17(19)10-14)8-9-20-11-15(21)12-22-16-4-2-1-3-5-16/h1-7,10,15,20-21H,8-9,11-12H2
InChI 密鑰
JCAAXTHZODTZFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269652
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269652
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)