重要文件
ENA508625715
Enamine
(1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-5-9-8-4-2-1-3-7(8)6-11-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
InChI 密鑰
GWBHISIOGQTEOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295193
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295193
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)