重要文件
ENA508624888
Enamine
2-(1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
125.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
90-91
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-6(9)3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
LAZKLUQBPMKCFN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
Melting Point
90-91
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)