重要文件
ENA508624569
Enamine
5,8-difluoroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5,8-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI 密鑰
HYDINNNEIGYBSW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)