重要文件
ENA508624440
Enamine
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO.ClH/c1-3-4-5-7(8)6(2)9;/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZTGDEMUASNXNHN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)