重要文件
ENA497681878
Enamine
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
268.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S2/c8-6-2-1-5-4(10-6)3-7(13-5)14(9,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
DDOAASFFFGZAFG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)