重要文件
ENA497681519
Enamine
3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]butanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-((2-aminoethyl)thio)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-5(4-6(8)9)10-3-2-7;/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
MWWJTIYVFRGYCV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267034
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267034
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)