重要文件
ENA497679467
Enamine
rac-(3R,4S)-4-(3-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3S,4R)-4-(3-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-8-3-1-2-7(4-8)9-5-13-6-10(9)11(14)15/h1-4,9-10,13H,5-6H2,(H,14,15)/t9-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
NKGQZNWWPOLORG-VHSXEESVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261715
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)