重要文件
ENA497679391
Enamine
(3-methoxyoxolan-3-yl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3-methoxytetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
MCAGRGVREBRYLZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)