重要文件
ENA497376645
Enamine
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-3-10-6(7(11)12-2)5(8)4-9-10/h4H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JKUAKLZRAQWJFV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)