重要文件
ENA497376250
Enamine
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
299.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c1-17-12(16)9-4-6-15(7-5-9)11-3-2-10(13)8-14-11/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3
InChI 密鑰
STGOLDLPNDJGOC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)