文件
ENA497376125
Enamine
1-methoxypiperidin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-methoxypiperidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-9-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI 密鑰
UEMPUVPCJIMRCE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256227