重要文件
ENA497376048
Enamine
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.02
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
78-79
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4H
InChI 密鑰
NGAUYIAIKJKRLN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079
Melting Point
78-79
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)