重要文件
ENA497375273
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-6-10(11,7-12)4-5-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
SXRTUAVBFKKAJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)