重要文件
ENA497375140
Enamine
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(10-2)5-3-4-6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
PUSDRNOYYGEAPY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)