文件
ENA497374859
Enamine
methyl[1-(phenylsulfanyl)propan-2-yl]amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.3
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyl-1-(phenylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NS/c1-9(11-2)8-12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
DTZZBPFAXIYJTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253222