重要文件
ENA497374474
Enamine
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.66
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
HZXUSJFMOMJRJX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)