重要文件
ENA490047905
Enamine
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1,4-diazepane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-3-10-5-4-7(11)9-6(2)8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI 密鑰
HWOQAAJAZLMDSN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249713
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)