重要文件
ENA465563278
Enamine
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
potassium 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
POUFPTLBFFPOEG-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245279
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)