重要文件
ENA458432257
Enamine
3-iodo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
303.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-iodo-5-methylene-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6IN3O2/c1-4-2-6(8(13)14)12-7(11-4)5(9)3-10-12/h2-3,11H,1H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
MHMOPQUZDGOPGX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233034
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)