重要文件
ENA458432007
Enamine
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
294.09
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11IN2O2/c1-3-4-11-5-6(9)7(10-11)8(12)13-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WLFGJHGXOQQACN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232784
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)