重要文件
ENA458425214
Enamine
3-fluoro-4-(propylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
315.77
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-fluoro-4-[(propylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO4S2/c1-2-5-12-18(15,16)9-4-3-7(6-8(9)11)17(10,13)14/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
InChI 密鑰
MIHILUWZYYOKEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223152
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223152
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)